Tlačiť
(±)-α-Methylbenzylamine ≥98%
Dodávateľ: abcr
Nebezpečí
Synonymá: DL-1-Phenylethylamine, (±)-1-Phenylethylamine, (±)-α-Phenylethylamine
AB118493.0100 AB118493.0500
ABCRAB118493.0100EA 0 EUR
ABCRAB118493.0100 ABCRAB118493.0500
(±)-α-Methylbenzylamine ≥98%
(±)-α-Methylbenzylamine
Purity: 98+% CAS No.: 618-36-0 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5270 Odour: Odourless Boiling Point: 69-70°/10mm Beilstein Reference: 636127 Merck Reference: 14,6026 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008069
Vzorec: C₆H₅CH(NH₂)CH₃
Teplota varu: 69…70 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 0,945
Teplota vzplanutia: 79 °C (174 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008069
Číslo CAS: 618-36-0
EINECS: 210-545-8
OSN: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 14,6026
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7749b7c7d0770d82ae5145b1a236458393427163&vid=9ef2ef0e518b58972043eaec1de61438a07bcc37&prid=web&clid=SAPDAM