(±)-1-Phenoxy-2-propanol tech. 85%, technical
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-Phenoxy-2-propanol, Propylene Phenoxytol, (±)-Monopropylene glycol phenyl ether
L04596.18
L04596.30
L04596.18EA
42.86
EUR
L04596.18
L04596.30
(±)-1-Phenoxy-2-propanol tech. 85%, technical
(±)-1-Phenoxy-2-propanol
Purity: 85%
CAS No.: 770-35-4
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 242-244°
Beilstein Reference: 1941356
MDL No.: MFCD00016861
Vzorec:
C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃ Mw: 152.19 Teplota varu: 242…244 °C Teplota tavenia: 11.4 Hustota: 1.060 Teplota vzplanutia: 120 °C (248 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016861 Číslo CAS: 770-35-4 EINECS: 212-222-7 |