Tlačiť
(±)-1-Phenoxy-2-propanol tech. 85%, technical
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-Phenoxy-2-propanol, Propylene Phenoxytol, (±)-Monopropylene glycol phenyl ether
L04596.18 L04596.30
L04596.18EA 42.86 EUR
L04596.18 L04596.30
(±)-1-Phenoxy-2-propanol tech. 85%, technical
(±)-1-Phenoxy-2-propanol
Purity: 85% CAS No.: 770-35-4 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5230 Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 1941356 MDL No.: MFCD00016861
Vzorec: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₃
Mw: 152.19
Teplota varu: 242…244 °C
Teplota tavenia: 11.4
Hustota: 1.060
Teplota vzplanutia: 120 °C (248 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016861
Číslo CAS: 770-35-4
EINECS: 212-222-7