(±)-3-Quinuclidinol 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(±)-Quinuclidin-3-ol, (±)-3-Hydroxyquinuclidine
B21503.06
B21503.14
B21503.22
B21503.06EA
49.27
EUR
B21503.06
B21503.14
B21503.22
(±)-3-Quinuclidinol 98
(±)-3-Quinuclidinol
Purity: 98+%
CAS No.: 1619-34-7
Molecular Formula: C7H13NO
Formula Weight: 127.19
pH: 10-12
Melting Point: 217-224°
Beilstein Reference: 104327
Merck Reference: 14,8082
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00151326
Vzorec:
C₇H₁₃NO Mw: 127.19 Teplota tavenia: 217…224 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00151326 Číslo CAS: 1619-34-7 EINECS: 216-578-4 OSN: 3263 ADR: 8 III Merck Index: 12,08266 |