Tlačiť
(±)-3-Quinuclidinol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (±)-Quinuclidin-3-ol, (±)-3-Hydroxyquinuclidine
132240050 132240250
ACRO132240050EA 49.27 EUR
ACRO132240050 ACRO132240250
(±)-3-Quinuclidinol 99%
(±)-3-Quinuclidinol
Vzorec: C₇H₁₃NO
Mw: 127.19
Teplota tavenia: 217…224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00151326
Číslo CAS: 1619-34-7
EINECS: 216-578-4
OSN: 3259
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08266
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 224 °C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %