Tlačiť
(±)-3-Butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
M-Clarity™ quality level = MQ100
447986-100ML 447986-25ML
SIAL447986-100MLEA 250.3 EUR
SIAL447986-100ML SIAL447986-25ML
(±)-3-Butyne-2-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butyne-2-ol
Vzorec: C₄H₆O
Teplota varu: 104…108 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –12 °C
Hustota: 0,895 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00004541
Číslo CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
OSN: 2929
ADR: 6.1,II