Tlačiť
(±)-3-Butyne-2-ol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
245310100 245310500
ACRO245310100EA 77.02 EUR
ACRO245310100 ACRO245310500
(±)-3-Butyne-2-ol 97%
(±)-3-Butyne-2-ol
Vzorec: C₄H₆O
Teplota varu: 104…108 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –12 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Teplota vzplanutia: 26 °C
Číslo MDL: MFCD00004541
Číslo CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
OSN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %