Tlačiť
(±)-4-Penten-2-ol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Penten-2-ol, (±)-1-Penten-4-ol, (±)-Allyl methyl carbinol
387430050 387430250
ACRO387430050EA 76.61 EUR
ACRO387430050 ACRO387430250
(±)-4-Penten-2-ol 96%
(±)-4-Penten-2-ol
Vzorec: C₅H₁₀O
Teplota varu: 115 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,837 g/cm³
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004556
Číslo CAS: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
OSN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %