Tlačiť
(±)-1-Octen-4-ol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20707.06 B20707.14
B20707.06EA 108.3 EUR
B20707.06 B20707.14
(±)-1-Octen-4-ol ≥99%
(±)-1-Octen-4-ol
Purity: 99% CAS No.: 40575-42-6 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 MDL No.: MFCD00021943
Vzorec: C₈H₁₆O
Hustota: 0,83
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021943
Číslo CAS: 40575-42-6