Tlačiť
(±)-3-Buten-2-ol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (±)-Methyl vinyl carbinol, (±)-3-Hydroxy-1-butene, 1-Buten-3-ol
387070250 387070050
ACRO387070250EA 147.61 EUR
ACRO387070250 ACRO387070050
(±)-3-Buten-2-ol 97%
(±)-3-Buten-2-ol
Vzorec: C₄H₈O
Teplota varu: 96…98 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –100 °C
Hustota: 0,83 g/cm³
Teplota vzplanutia: 16 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004543
Číslo CAS: 598-32-3
EINECS: 209-929-8
OSN: 1987
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %