Tlačiť
(±)-Phenylsuccinic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (±)-Phenyl-1,4-butanedioic acid, Phenylsuccinic acid
A11971.14 A11971.22 A11971.36
A11971.14EA 38.49 EUR
A11971.14 A11971.22 A11971.36
(±)-Phenylsuccinic acid ≥98%
(±)-Phenylsuccinic acid
Purity: 98% CAS No.: 635-51-8 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Melting Point: 167-169° Beilstein Reference: 1875051
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194.19
Teplota varu: 368
Teplota tavenia: 167…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004256
Číslo CAS: 635-51-8
EINECS: 211-238-1