Tlačiť
(±)-Phenylsuccinic acid 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (±)-Phenyl-1,4-butanedioic acid, Phenylsuccinic acid
130940250 130941000 130945000
ACRO130940250EA 40.46 EUR
ACRO130940250 ACRO130941000 ACRO130945000
(±)-Phenylsuccinic acid 98+%
(±)-Phenylsuccinic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Mw: 194.19
Teplota varu: 368
Teplota tavenia: 166…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004256
Číslo CAS: 635-51-8
EINECS: 211-238-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %