Tlačiť
Kyselina (±)-α-methoxyfenyloctová 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
413870250 413870010 413870050 413871000
ACRO413870250EA 926.19 EUR
ACRO413870250 ACRO413870010 ACRO413870050 ACRO413871000
Kyselina (±)-α-methoxyfenyloctová 99%
Kyselina (±)-α-methoxyfenyloctová
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 165 °C (24 hPa)
Teplota tavenia: 68…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064217
Číslo CAS: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %