Tlačiť
2-Phenylpropionic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L00709.06 L00709.14 L00709.22
L00709.06EA 42.52 EUR
L00709.06 L00709.14 L00709.22
2-Phenylpropionic acid 98%
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 264…266 °C
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 1,100
Teplota vzplanutia: 148 °C (298 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002650
Číslo CAS: 492-37-5
EINECS: 207-752-0