Tlačiť
DL-Tryptofan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-DL-Trp-OH, (+/-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
T3300-100G T3300-25G T3300-5G
SIALT3300-100GEA 1032.09 EUR
SIALT3300-100G SIALT3300-25G SIALT3300-5G
DL-Tryptofan, Sigma-Aldrich®
DL-Tryptofan
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Teplota tavenia: 289…290 °C
Hustota: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064339
Číslo CAS: 54-12-6
EINECS: 200-194-9