Tlačiť
DL-Tryptofan 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-DL-Trp-OH, (+/-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
172110250 172111000
ACRO172110250EA 73.81 EUR
ACRO172110250 ACRO172111000
DL-Tryptofan 98%
DL-Tryptofan
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
Teplota tavenia: 289…290 °C
Hustota: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064339
Číslo CAS: 54-12-6
EINECS: 200-194-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.8 % (105°C, 3 h) (Vacuum)
Solubility (1 % in 1 M HCl) Clear to slightly hazy colorles to yellow
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Other amino acids (TLC) Not detected