Tlačiť
N-Acetyl-DL-tryptophan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ac-DL-Trp-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
A6251-1KG A6251-25G A6251-5G
SIALA6251-1KGEA 2356.2 EUR
SIALA6251-1KG SIALA6251-25G SIALA6251-5G
N-Acetyl-DL-tryptophan, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-DL-tryptophan
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₃
Teplota tavenia: 205…206 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005644
Číslo CAS: 87-32-1
EINECS: 201-739-3