N-Acetyl-DL-tryptophan ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Ac-DL-Trp-OH
A17562.14
A17562.22
A17562.14EA
51.34
EUR
A17562.14
A17562.22
N-Acetyl-DL-tryptophan ≥99%
N-Acetyl-DL-tryptophan
Purity: 99%
CAS No.: 87-32-1
Molecular Formula: C13H14N2O3
Formula Weight: 246.27
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 89478
Vzorec:
C₁₃H₁₄N₂O₃ Teplota tavenia: ∼ 205 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005644 Číslo CAS: 87-32-1 EINECS: 201-739-3 |