Tlačiť
(±)-4-methyl-2-pentanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (±)-Methyl isobutyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
109916-100ML 109916-1L
SIAL109916-100MLEA 41.66 EUR
SIAL109916-100ML SIAL109916-1L
(±)-4-methyl-2-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-4-methyl-2-pentanol
Vzorec: C₆H₁₄O
Mw: 102.18
Teplota varu: 132
Teplota tavenia: –90 °C
Hustota: 0.8093 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 54
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004550
Číslo CAS: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
OSN: 2053
ADR: 3 III