Tlačiť
(±)-3-Methyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W376205-100G-K W376205-1KG-K
SIALW376205-100G-KEA 200.16 EUR
SIALW376205-100G-K SIALW376205-1KG-K
(±)-3-Methyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Methyl-1-pentanol
Vzorec: C₆H₁₄O
Teplota varu: 152…153 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,823 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002937
Číslo CAS: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
OSN: 1987
ADR: 3,III