Tlačiť
(±)-3-Methyl-1-pentanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
B22356.06 B22356.14 B22356.22
B22356.06EA 58.56 EUR
B22356.06 B22356.14 B22356.22
(±)-3-Methyl-1-pentanol ≥98%
(±)-3-Methyl-1-pentanol
Purity: 98% CAS No.: 589-35-5 Molecular Formula: C6H14O Formula Weight: 102.18 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4180 Boiling Point: 151-152° Beilstein Reference: 1718979 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002937
Vzorec: C₆H₁₄O
Teplota varu: 151…152 °C
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,823
Teplota vzplanutia: 58 °C (136 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002937
Číslo CAS: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
OSN: 1987
ADR: 3,III