Tlačiť
(±)-3-Methyl-1-pentanol 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
335320050 335320250 335321000
ACRO335320050EA 47.73 EUR
ACRO335320050 ACRO335320250 ACRO335321000
(±)-3-Methyl-1-pentanol 99+%
(±)-3-Methyl-1-pentanol
Vzorec: C₆H₁₄O
Teplota varu: 150…154 °C
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,823 g/cm³
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002937
Číslo CAS: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
OSN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %