Tlačiť
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetrahydrolinalool, 3,7-Dimethyloctan-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-octanol
379061000 379065000
ACRO379061000EA 79.82 EUR
ACRO379061000 ACRO379065000
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 97+%
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol
Vzorec: C₁₀H₂₂O
Mw: 158.28
Teplota varu: 193 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.828 g/cm³
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004482
Číslo CAS: 78-69-3
EINECS: 201-133-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %