Tlačiť
(±)-2-Etyl-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Ethylhexan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
538051-1L 538051-4L 538051-500ML
SIAL538051-1LEA 52.95 EUR
SIAL538051-1L SIAL538051-4L SIAL538051-500ML
(±)-2-Etyl-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Etyl-1-hexanol
Vzorec: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
Teplota varu: 183 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –76 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004746
Číslo CAS: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Index: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc81f9275fbd3a7f8fb0e453419eab1652a4fdec&vid=1f7059eb6b27d30ac2c7e6b83f6bc0dff6002fe7&prid=web&clid=SAPDAM