Tlačiť
(±)-2-Etyl-1-hexanol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17104.0F A17104.AP
A17104.0FEA 84.64 EUR
A17104.0F A17104.AP
(±)-2-Etyl-1-hexanol ≥99%
(±)-2-Etyl-1-hexanol
Purity: 99% CAS No.: 104-76-7 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 77°(171°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Mild Melting Point: -76° Boiling Point: 183-186° Beilstein Reference: 1719280 Merck Reference: 14,3808 MDL No.: MFCD00004746
Vzorec: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
Teplota varu: 183…186 °C
Teplota tavenia: –76 °C
Hustota: 0,833
Teplota vzplanutia: 77 °C (171 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004746
Číslo CAS: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Index: 14,3808
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc81f9275fbd3a7f8fb0e453419eab1652a4fdec&vid=1f7059eb6b27d30ac2c7e6b83f6bc0dff6002fe7&prid=web&clid=SAPDAM