Tlačiť
DL-Norvaline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: H-DL-Nva-OH, 2-Aminopentanoic acid, (±)-Norvaline
A15900.22 A15900.36 A15900.14
A15900.22EA 121.54 EUR
A15900.22 A15900.36 A15900.14
DL-Norvaline ≥98%
DL-Norvaline
Purity: 98% CAS No.: 760-78-1 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721163 Merck Reference: 14,6716 MDL No.: MFCD00064420
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Mw: 117.15
Teplota varu: 223
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064420
Číslo CAS: 760-78-1
EINECS: 212-082-7
Merck Index: 12,06813