DL-Leucin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A10590.0B
A10590.18
A10590.30
A10590.0BEA
882.47
EUR
A10590.0B
A10590.18
A10590.30
DL-Leucin ≥99%
DL-Leucin
Purity: 99%
CAS No.: 328-39-2
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point: ca 294° subl.
Beilstein Reference: 636005
Merck Reference: 14,5451
MDL No.: MFCD00063087
Vzorec:
C₆H₁₃NO₂ Teplota varu: 226 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 294 °C (subl.) Hustota: 1,293 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00063087 Číslo CAS: 328-39-2 EINECS: 206-328-2 Merck Index: 14,5451 |