Tlačiť
DL-Leucin 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-Amino-4-methylpentanoic acid, DL-Leucine, (±)-Leucine
172130250 172132500
ACRO172130250EA 53.27 EUR
ACRO172130250 ACRO172132500
DL-Leucin 99+%
DL-Leucin
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Mw: 131.17
Teplota varu: 226
Teplota tavenia: 293…296 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063087
Číslo CAS: 328-39-2
EINECS: 206-328-2
Merck Index: 13,05470
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm