Tlačiť
DL-Valin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-DL-Val-OH, (±)-Valine, 2-Amino-3-methylbutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W344400-10KG W344400-1KG W344400-SAMPLE
SIALW344400-10KGEA 1610.91 EUR
SIALW344400-10KG SIALW344400-1KG SIALW344400-SAMPLE
DL-Valin, Sigma-Aldrich®
DL-Valin
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Teplota varu: 217 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 86 °C
Hustota: 1,352 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004267
Číslo CAS: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Merck Index: 12,10046