DL-Valin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A16756.0E
A16756.22
A16756.36
A16756.0EEA
832.73
EUR
A16756.0E
A16756.22
A16756.36
DL-Valin ≥99%
DL-Valin
Purity: 99%
CAS No.: 516-06-3
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Melting Point: ca 296° subl.
Beilstein Reference: 506689
Merck Reference: 14,9909
MDL No.: MFCD00004267
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂ Teplota varu: 217 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 296 °C (subl.) Hustota: 1,352 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004267 Číslo CAS: 516-06-3 EINECS: 208-220-0 Merck Index: 14,9909 |