(±)-3-Methylvaleric acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Methylvaleric Acid, 3-Methylpentanoic acid, (±)-3-Methylpentanoic acid
A18886.06
A18886.14
A18886.22
A18886.06EA
46.87
EUR
A18886.06
A18886.14
A18886.22
(±)-3-Methylvaleric acid ≥99%
(±)-3-Methylvaleric acid
Purity: 99%
CAS No.: 105-43-1
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4160
Odour: Unpleasant
Melting Point: -42°
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 1720696
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002729
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ Mw: 116.16 Teplota varu: 196…198 °C Teplota tavenia: –42 °C Hustota: 0.930 Teplota vzplanutia: 85 °C (185 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002729 Číslo CAS: 105-43-1 EINECS: 203-297-7 OSN: 3265 |