Tlačiť
(±)-2-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (±)-2-Methylpentanoic acid, 2-Methylpentanoic Acid, 2-Methylvaleric Acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W275409-100G-K W275409-1KG-K W275409-5KG-K
SIALW275409-100G-KEA 85.44 EUR
SIALW275409-100G-K SIALW275409-1KG-K SIALW275409-5KG-K
(±)-2-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylvaleric acid
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Mw: 116.16
Teplota varu: 195
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 87
Číslo MDL: MFCD00002671
Číslo CAS: 97-61-0
EINECS: 202-594-9
OSN: 3265
ADR: 8 III