(±)-2-Methylvaleric acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(±)-2-Methylpentanoic acid, 2-Methylpentanoic Acid, 2-Methylvaleric Acid
A13873.0E
A13873.22
A13873.36
A13873.0EEA
764.14
EUR
A13873.0E
A13873.22
A13873.36
(±)-2-Methylvaleric acid ≥98%
(±)-2-Methylvaleric acid
Purity: 98+%
CAS No.: 97-61-0
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4140
Odour: Unpleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 196-197°
Beilstein Reference: 1720655
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002671
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ Mw: 116.16 Teplota varu: 196…197 °C Teplota tavenia: –85 °C Hustota: 0.930 Teplota vzplanutia: 91 °C (195 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002671 Číslo CAS: 97-61-0 EINECS: 202-594-9 OSN: 3265 ADR: 8 III |