Tlačiť
(±)-2-Methylbutyric acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (±)-2-Methylbutanoic acid, 2-Methylbutyric acid, 2-Methylbutanoic acid
A11546.0F A11546.AC A11546.AE A11546.AP
A11546.0FEA 714.4 EUR
A11546.0F A11546.AC A11546.AE A11546.AP
(±)-2-Methylbutyric acid ≥98%
(±)-2-Methylbutyric acid
Purity: 98% CAS No.: 116-53-0 Molecular Formula: C5H10O2 Formula Weight: 102.14 Flash Point: 73°(163°F) Physical Form: Liquid Density: 0.937 Refractive Index: 1.4055 Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1720486 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002669
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Teplota varu: 175…176 °C
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,937
Teplota vzplanutia: 73 °C (163 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002669
Číslo CAS: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
OSN: 3265
ADR: 8,III