Tlačiť
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥97%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
M-Clarity™ quality level = MQ100
M1753-100ML M1753-500ML
SIALM1753-100MLEA 316.49 EUR
SIALM1753-100ML SIALM1753-500ML
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥97%, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propanediol
Vzorec: C₃H₈O₂S
Teplota varu: 118 °C/5 mmHg (lit.)
Hustota: 1,25 g/mL (25 °C) (lit.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004879
Číslo CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
Merck Index: 12,09471