Tlačiť
(±)-1,2-Dodecanediol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
213721-250G 213721-50G
SIAL213721-250GEA 310.07 EUR
SIAL213721-250G SIAL213721-50G
(±)-1,2-Dodecanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Dodecanediol
Vzorec: C₁₂H₂₆O₂
Číslo MDL: MFCD00004726
Číslo CAS: 1119-87-5
EINECS: 214-289-8