Tlačiť
1,4-Dioxan, extra dry over Molecular Sieve 99,5% stabilised, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
364341000 364340010 364340025 364345000
364341000.EA 56.08 EUR
364341000. 364340010. 364340025. 364345000.
1,4-Dioxan, extra dry over Molecular Sieve 99,5% stabilised, AcroSeal®
1,4-Dioxan
Vzorec: C₄H₈O₂
Mw: 88.11
Teplota varu: 101 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 12 °C
Hustota: 1.034 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006571
Číslo CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
OSN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colourless liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0,005 %
GC ≥99,5 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Acidity (CH3COOH) ≤0,002 %
Peroxides ≤0,005 % (as H₂O₂)