Tlačiť
1,4-Dioxan 99+% Stabilised, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
117110010 117110025 117110250
ACRO117110010EA 147.41 EUR
ACRO117110010 ACRO117110025 ACRO117110250
1,4-Dioxan 99+% Stabilised, extra_pure
1,4-Dioxan
Vzorec: C₄H₈O₂
Mw: 88.11
Teplota varu: 101.1
Teplota tavenia: 12 °C
Hustota: 1.034 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006571
Číslo CAS: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
OSN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 5 to 30 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)