Tlačiť
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methylcyclopent-2-enone, 3-Methyl-2-cyclopentenone
Stabilizácia: 0.10 % Stabilised with hydroquinone (HQ)
A13993.09 A13993.18
A13993.09EA 111.51 EUR
A13993.09 A13993.18
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one ≥98% stabilised
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 98% CAS No.: 2758-18-1 Molecular Formula: C6H8O Formula Weight: 96.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4890 Odour: Pleasant pH: 4.9 Melting Point: 2° Boiling Point: 72-74°/15mm Beilstein Reference: 1280476 MDL No.: MFCD00001403
Vzorec: C₆H₈O
Mw: 96.13
Teplota varu: 72…74 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 2
Hustota: 0.980
Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001403
Číslo CAS: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5