Tlačiť
(±)-2-Butanol, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
610261000 610260010
610261000.EA 60.17 EUR
610261000. 610260010.
(±)-2-Butanol, extra dry 99+%, AcroSeal®
(±)-2-Butanol
Vzorec: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Teplota varu: 99 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –115 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Teplota vzplanutia: 24 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004569
Číslo CAS: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
OSN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %