1,4-Cyclohexadiene ≥97% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with hydroquinone (HQ) 0,10 %
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 97%
CAS No.: 628-41-1
Molecular Formula: C6H8
Formula Weight: 80.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4720
Melting Point: -49°
Boiling Point: 88-90°
Beilstein Reference: 1900733
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001535
Vzorec:
C₆H₈ Teplota varu: 88…90 °C Teplota tavenia: –49 °C Hustota: 0,847 Teplota vzplanutia: –6 °C (21 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00001535 Číslo CAS: 628-41-1 EINECS: 211-043-1 OSN: 3295 ADR: 3,II |