Tlačiť
1,4-Cyclohexadiene stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
28910-25ML 28910-5ML
SIAL28910-25MLEA 183.31 EUR
SIAL28910-25ML SIAL28910-5ML
1,4-Cyclohexadiene stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
1,4-Cyclohexadiene
Vzorec: C₆H₈
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –49,2 °C
Hustota: 0,847 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –10 °C
Číslo MDL: MFCD00001535
Číslo CAS: 628-41-1
EINECS: 211-043-1
OSN: 3295
ADR: 3,II