Tlačiť
4-Methoxybenzyl chloride 98% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
294170050 294170250 294171000
ACRO294170050EA 92.26 EUR
ACRO294170050 ACRO294170250 ACRO294171000
4-Methoxybenzyl chloride 98% stabilizovaný
4-Methoxybenzyl chloride
Vzorec: C₈H₉ClO
Teplota varu: 117…118 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: –1 °C
Hustota: 1,15 g/cm³
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000915
Číslo CAS: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 1 to 5 % K2CO3