Tlačiť
(±)-1-Methoxy-2-propanol 98, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: (±)-Monopropylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
23829.293EA 86.52 EUR
23829.293 23829.320
(±)-1-Methoxy-2-propanol 98, GPR RECTAPUR®
(±)-1-Methoxy-2-propanol
Vzorec: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Mw: 90.12
Teplota varu: 119.6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –97 °C
Hustota: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 31
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004537
Číslo CAS: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
OSN: 3092
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Water Max. 0.1 %