Tlačiť
(±)-1-Ethoxy-2-propanol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether
259050010 259050025 259050100
ACRO259050010EA 84.92 EUR
ACRO259050010 ACRO259050025 ACRO259050100
(±)-1-Ethoxy-2-propanol 95%
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Mw: 104.15
Teplota varu: 132 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –100 °C
Hustota: 0.897 g/cm³
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067050
Číslo CAS: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
OSN: 3271
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥94 % Remark: balance 2-ethoxy-1-propanol