Tlačiť
Styrene 99.5% stabilised for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phenylethene, Phenylethylene, Vinylbenzene
220530010 220532500
ACRO220530010EA 59.77 EUR
ACRO220530010 ACRO220532500
Styrene 99.5% stabilised for analysis
Styrene
Vzorec: C₈H₈
Teplota varu: 145,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –31 °C
Hustota: 0,906 g/cm³
Teplota vzplanutia: 31 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008612
Číslo CAS: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
OSN: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm p-tert-Butylcatechol
Aldehyde ≤0.02 % (as benzaldehyde)
Polymer ≤10 ppm
Peroxides ≤0.01 % (as H2O2)