Tlačiť
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
104420250 104421000 104420050 104422500
ACRO104420250EA 101.89 EUR
ACRO104420250 ACRO104421000 ACRO104420050 ACRO104422500
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Vzorec: C₃H₉NO₂
Teplota varu: 264…265 °C (739 mmHg)
Hustota: 1,17 g/cm³
Teplota vzplanutia: 155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008140
Číslo CAS: 616-30-8
EINECS: 210-475-8
OSN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %