Tlačiť
(±)-2-Aminobutan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Aminobutan-1-ol, (±)-2-Amino-1-butanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
A43804-100ML A43804-500ML
SIALA43804-100MLEA 44.12 EUR
SIALA43804-100ML SIALA43804-500ML
(±)-2-Aminobutan-1-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Aminobutan-1-ol
Vzorec: C₄H₁₁NO
Teplota varu: 176 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008095
Číslo CAS: 96-20-8
EINECS: 202-488-2
OSN: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00426