Tlačiť
1-Bromo-2-iodobenzene 99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
221950050 221950250
ACRO221950050EA 53.75 EUR
ACRO221950050 ACRO221950250
1-Bromo-2-iodobenzene 99% stabilised
1-Bromo-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄BrI
Teplota varu: 120…121 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 9…10 °C
Hustota: 2,203 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001030
Číslo CAS: 583-55-1
EINECS: 209-508-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6620 to 1.6650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper