(±)-1-Aminopropan-2-ol 94% remainder 2-amino-1-propanol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Aminopropanol, Hydroxypropylamine, 1-Aminopropan-2-ol, DL-1-Amino-2-propanol, (±)-Isopropanolamine, Aminoisopropyl alcohol, iso-propanol amine Amino-2-propanol DL-Isopropanolamine (±)-1-Amino-2-propanol (±)-Isopropanolamine
Purity: 94%
CAS No.: 78-96-6
Molecular Formula: C3H9NO
Formula Weight: 75.11
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 160°
Beilstein Reference: 605275
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008139
Vzorec:
C₃H₉NO Mw: 75.11 Teplota varu: 160 °C Teplota tavenia: 1 Hustota: 0.959 Teplota vzplanutia: 71 °C (159 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008139 Číslo CAS: 78-96-6 EINECS: 201-162-7 OSN: 2735 ADR: 8 II |